Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55-100 trådnätkorg, stängd botten
Beskrivning
- Korg med stängd botten i trådnät för Laboklav 55-100
- Rostfritt stål
- för vertikala enheter
- ø x H (mm): 400 x 200 eller 400 x 250
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 31 L |
| För användning med (utrustning) | Laboklav 55, Laboklav 80, Laboklav 100 |
| Modell | Korg, Laboklav 55-100 |
| Produkttyp | Korg |
| Dimensions (Dia. x H) | 400 x 250 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |