Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stand
Produktkod. 31908780
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908780 200 kg
1 options
Produktkod. 31908780 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 20.0055.000.200
Beräknad leverans: 21-01-2027
Rostfritt stålstativ för Laboklav 55, horisontell enhet.
  • Rostfritt stål
  • Med 4 hjul för enkel transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 710
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 kg
För användning med (utrustning) Laboklav 55
Längd (metrisk) 824 mm
Modell Plats Laboklav 55
Produkttyp Ståplats