Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55-brickan stängd
Beskrivning
- För horisontella enheter
- Rostfritt stål
- BxHxT (mm): 290 x 145 x 450
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| För användning med (utrustning) | Autoklaver, Laboklav 55 |
| Modell | Brickan stängd, Laboklav 55 |
| Produkttyp | Bricka |
| Sterilitet | Icke-steril |