Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Produktkod. 31908812
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908812 30 kg
1 options
Produktkod. 31908812 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 20.0080.000.700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Rostfri stållyft för Laboklav 80, vertikal enhet.
  • Rostfritt stål
  • För enkel lastning och lossning
  • H (mm): 1,675, 5
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 kg
För användning med (utrustning) Laboklav 80
Längd (metrisk) 1700 mm
Modell Lyft Laboklav 80
Produkttyp Lyftanordning