Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80-läktaren
Produktkod. 31908761
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908761 250 kg
1 options
Produktkod. 31908761 Leverantör SHP Steriltechnik AG Leverantörsnummer 20.0080.000.200
Beräknad leverans: 21-01-2027
Rostfritt stålstativ för Laboklav 80, horisontell enhet.
  • Rostfritt stål
  • Med 4 hjul för enkel transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 860
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 kg
För användning med (utrustning) Laboklav 80
Längd (metrisk) 860 mm
Modell Plats Laboklav 80
Produkttyp Ståplats