Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80-bricka stängd
Beskrivning
- För horisontella enheter
- Rostfritt stål
- BxHxT (mm): 290 x 145 x 600
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| För användning med (utrustning) | Autoklaver, Laboklav 80 |
| Modell | Brickan stängd, Laboklav 80 |
| Produkttyp | Bricka |
| Sterilitet | Icke-steril |