Läs mer
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80-korg med trådnät
Beskrivning
- Korg med trådnät för Laboklav 80
- Rostfritt stål
- för horisontella enheter
- Bredd (mm): 290 x 145 x 600
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| För användning med (utrustning) | Autoklaver, Laboklav 80 |
| Modell | Korg, Laboklav 80 |
| Produkttyp | Trådnätkorg |
| Sterilitet | Icke-steril |