Läs mer
Hirschmann™ labopette™ 12-kanals pipett
Produktkod. 11672269
Volym (metrisk):
0,5 till 101μ L
10 till 100μ l
30 till 300μ l
Noggrannhet:
1,6 %
2,4 %
Kompatibla tips:
Klart, 0,2-10μ L
Klart, 1,0-250μ L
Klart, 5,0-300μ L
Ökar:
0,01μ l
0,1μ l
0,2μ l
Produktkod. 11672269
Brand: Hirschmann™ 9475702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt formad manuell pipett, enkel manövrering och spetsejektor.
  • Variabel volyminställning
  • Multikanal
  • Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Noggrannhet 1,6 %
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Kompatibla tips Klart, 1,0-250μ L
Beskrivning Spets ejektor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 12
Produktlinje Labopette
Typ Flerkanalig pipett med variabel volyminställning
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Inkluderar Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll
Ökar 0,1μ l
Precision 0.6%
Kvantitet 1 vardera