Läs mer
Hirschmann™ labopette™ fixera
Produktkod. 11602269
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
10 ml
Produktkod. 11602269
Brand: Hirschmann™ 9475510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt formad manuell pipett, enkel manövrering och spetsejektor.
  • Fast volyminställning
  • Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Noggrannhet 0.8%
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Kompatibla tips Blå: 10-1000μ L
Beskrivning Spets ejektor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Typ Manuell pipett
Volym (metrisk) 1 000μ l
Inkluderar Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll
Precision 0.3%
Kvantitet 1 vardera
Afficher plus Afficher moins
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.