Läs mer
Hirschmann™ labopette™ fixera
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
10 mL
Beskrivning
- Fast volyminställning
- Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 1.2% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Kompatibla tips | Klart: 0,2-10μ L, gul: 1-200μ L |
| Beskrivning | Spets ejektor |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Manuell pipett |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Inkluderar | Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll |
| Precision | 0.8% |
| Visa mer |