Läs mer
Hirschmann™ labopette™ fixera
Produktkod. 11682259
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2000μ L
10 ml
Produktkod. 11682259
Brand: Hirschmann™ 9475508
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt formad manuell pipett, enkel manövrering och spetsejektor.
  • Fast volyminställning
  • Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Noggrannhet 0.8%
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Kompatibla tips Blå: 10-1000μ L
Beskrivning Spets ejektor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Typ Manuell pipett
Volym (metrisk) 250μ L
Inkluderar Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll
Precision 0.3%
Kvantitet 1 vardera