missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hirschmann™ labopette™ , Variabel

Produktkod. 10109664
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
2 till 20μ l
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10109664

Brand: Hirschmann™ 9475401

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ergonomiskt formad manuell pipett, enkel manövrering och spetsejektor.

  • Variabel volyminställning
  • Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
  • Autoklaveringsbar

Specifikationer

Noggrannhet 1.2%
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Kompatibla tips Klart: 0,2-10μ L, gul: 1-200μ L
Beskrivning Spets ejektor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 1
Produktlinje Labopette
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Inkluderar Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll
Ökar 0,01μ l
Precision 0.8%
Kvantitet 1 vardera
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.