Läs mer
Hirschmann™ labopette™ , Variabel
Volym (metrisk):
0,1 till 3μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
2 till 20μ l
Beskrivning
- Variabel volyminställning
- Med spetsejektor och omkalibreringsmöjlighet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 1.0% |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Kompatibla tips | Gul, 1-200μ L |
| Beskrivning | Spets ejektor |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Labopette |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 2 till 20μ l |
| Inkluderar | Kalibreringsanordning, individuellt nummer och vägningsprotokoll |
| Visa mer |