Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Engångsskopa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15366327 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15366327
Brand: Buerkle™ 53790001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i ett renrum av klass 7 (10 000) och individuellt inslagna i bio-PE-film för engångsbruk. Grön PE bioplast har alla lämpliga egenskaper som konventionell PE men är tillverkad av förnybara råvaror.
  • Grön PE bioplast har alla lämpliga egenskaper hos konventionell polyeten men är tillverkad av förnybara råvaror och kan helt återvinnas
  • Skopan står horisontellt som ett resultat av den speciella handtagsdesignen och den lätt vinklade framkanten och kan därför läggas ner utan att provmaterialet sipprar ut.
  • Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
  • Bio-PE, vit
  • Individuellt inslagna
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Livsmedel
Material Polyeten
Längd (metrisk) 141 mm