Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Bio Engångsskopa
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Grön PE bioplast har alla lämpliga egenskaper hos konventionell polyeten men är tillverkad av förnybara råvaror och kan helt återvinnas
- Skopan står horisontellt som ett resultat av den speciella handtagsdesignen och den lätt vinklade framkanten och kan därför läggas ner utan att provmaterialet sipprar ut.
- Produkt och förpackning gjorda av förnybara råvaror
- Bio-PE, vit
- Individuellt inslagna
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | Polyeten |
| Längd (metrisk) | 160 mm |