Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15674134 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metriskt) handtag:
500 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag unitSize
15674134 500 mm Paket med 20
15694134 1000 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15674134 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53936640
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Präglat för mätning i steg om 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle har en pip på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering.
  • 200 ml dopp
  • 92 mm ytterdiameter
  • Ergonomiskt handtag
  • Pipar på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering
  • HDPE
  • Renrum tillverkat
  • 20 stycken per förpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slev
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Stil Dubbla piper
Färg Vitt
Längd (metriskt) handtag 500 mm