Beskrivning
- 200 ml dopp
- 92 mm ytterdiameter
- Ergonomiskt handtag
- Pipar på båda sidor för höger- eller vänstermanövrering
- HDPE
- Renrum tillverkat
- 20 stycken per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slev |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 6.76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Yes |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Dubbla piper |
| Färg | Vitt |
| Show More |