Specifikationer
| Produkttyp | Skrapa |
| Material | Polystyrene, Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Sterilitet | Icke-steril, Non-sterile |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Färg | White |
| Mått (L x B) | 200 x 80 mm |
| Diameter (engelska) Handtag | 4.72 in. |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Diameter (metriskt) handtag | 120 mm |
| Visa mer |