Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™ Skrapor
BIOPHARMA
Produktkod. 15604114 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15604114 200 x 80 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15604114 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53781030
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Steriliseras av gammastrålar. Buerkle™ SteriPlast™ Skrapor är robusta och bekväma för att skrapa bort, släta eller rengöra samt ta bort rester.
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produkttyp Skrapa
    Sterilitet Sterila
    Mått (L x B) 200 x 80 mm
    Disponibel För engångsbruk
    Längd (metrisk) 200 mm
    Material Polystyren
    Bredd (metrisk) 80 mm