Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Engångsspatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15326317 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Inkluderar:
Med genomskinlig hylsa
Utan ärm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
15326317 Utan ärm Paket med 10
15336317 Med genomskinlig hylsa Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15326317 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53780009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ LaboPlast™ Engångsspatel med ett långt, ergonomiskt format, stabilt handtag och ett vasst blad.
  • Idealisk för provtagning av pulver, granulat och pastor
  • Transparent tätningshylsa minskar kontaminering
  • Vitt
  • Individuellt förpackade
  • Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsspatel
För användning med (applikation) Idealisk för provtagning av pulver, granulat, pastor och livsmedel
Längd (metrisk) kniv 150 mm
Inkluderar Utan ärm
Material Polystyren
Typ av handtag Ergonomiskt formad
Längd (metrisk) 263 mm