Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Engångsspatel
Handla allt Bürkle Produkter
Inkluderar:
Med genomskinlig hylsa
Utan ärm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Idealisk för provtagning av pulver, granulat och pastor
- Transparent tätningshylsa minskar kontaminering
- Vitt
- Individuellt förpackade
- Tillverkning, montering och förpackning enligt renrumsklass 7
- Med EU-livsmedel och FDA-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Engångsspatel |
| För användning med (applikation) | Idealisk för provtagning av pulver, granulat, pastor och livsmedel |
| Längd (metrisk) kniv | 150 mm |
| Inkluderar | Med genomskinlig hylsa |
| Material | Polystyren |
| Typ av handtag | Ergonomiskt formad |
| Visa mer |