Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Engångssked
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
10 mL
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- PS, vit
- Individuellt förpackade
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 170 mm |