Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Engångssked
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7084547 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
10 ml
Längd (metrisk):
127 mm
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15346317
Brand: Buerkle™ 53780011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De LaboPlast™ Engångssked tillverkas i ett renrum i klass 7 (10 000) och individuellt förpackad för engångsbruk. Idealisk för provtagning av pulver, granulat och vätskor.
  • PS, vit
  • Individuellt förpackade
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Livsmedel
Material Polystyren
Längd (metrisk) 127 mm