Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Skopa av polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15366307 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderar:
Täcka
Utan skydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15366307
Brand: Buerkle™ 53780003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De LaboPlast™ engångsskopa av polystyren tillverkas och monteras i ett renrum av klass 7 och individuellt förpackade för engångsbruk. Engångsskopan är idealisk för pulver, granulat och pastor.
Skopa, för engångsbruk med eller utan lock
  • Polystyren, vit
  • Individuellt förpackade
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Med EU Foodstuffs och FDA-godkännande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan lock
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsskopa
Inkluderar Utan skydd
Material Polystyren
Längd (metrisk) 160 mm