Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Skopa av polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15551721 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderar:
Täcka
Utan skydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15551721
Brand: Buerkle™ 53780014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De LaboPlast™ engångsskopa av polystyren tillverkas och monteras i ett renrum av klass 7 och individuellt förpackade för engångsbruk. Engångsskopan är idealisk för pulver, granulat och pastor.
Skopa, för engångsbruk med eller utan lock
  • Polystyren, vit
  • Individuellt förpackade
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Med EU Foodstuffs och FDA-godkännande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10
Beskrivning Med lock
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Täcka
Material Polystyren
Längd (metrisk) 235 mm