Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Skopa av polystyren
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderar:
Täcka
Utan skydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Skopa, för engångsbruk med eller utan lock
- Polystyren, vit
- Individuellt förpackade
- Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
- Med EU Foodstuffs och FDA-godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 |
| Beskrivning | Utan lock |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Utan skydd |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |