Läs mer
Buerkle™ LaboPlast™ Sked spatlar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Bredd (metrisk) | 17 mm skedblad |
| Material | Polystyren |