Läs mer
Buerkle™ MicroDispo™ Engångsprovtagare
Beskrivning
- Ergonomiskt handtag
- HDPE
- Renrum tillverkat
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
- 21 mm dia.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsprovlapp |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelska) | 0.34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal kamrar | 1 |
| För användning med (applikation) | För hällbara bulkgods upp till 0,5 mm partikelstorlek |
| Längd (engelska) | 44.53 in. |
| Visa mer |