Läs mer
Buerkle™ MicroDispo™ Engångsprovtagare
Beskrivning
- Ergonomiskt handtag
- HDPE
- Renrum tillverkat
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
- 21 mm dia.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsprovlapp |
| Material | HDPE |
| Beskrivning | Individuellt förpackade |
| Typ av handtag | Ergonomi |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Friflytande pulver och småkorniga bulkmaterial |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Bredd (metrisk) | 21 mm |