Läs mer
KNF™ LABOPORT™ Membranvakuumpumpar N 820 G och N 840 G
Produktkod. 17034237
Change view
Flödeshastighet:
20 l/min
34 l/min
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet
17034237 20 l/min
17225123 34 l/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17034237 Leverantör KNF™ Leverantörsnummer 317121/313452
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiskt resistent, kompakt och oljefri membranvakuumpump med manuell hastighetsreglering för justering av pumpkapaciteten till din specifika applikation. Den har en gasballast, PTFE/TFM-huvuden, PTFE-belagda membran och FFPM-ventiler.
Lämplig för ett brett utbud av laboratorieapplikationer inklusive extremt aggressiva/frätande gaser och ångor.
  • Ultimat vakuum (max.): 6 mbar (abs.)
  • Justerbar hastighetskontroll
  • ATEX överensstämmer med (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 endast intern atmosfär
  • Idealisk för extremt aggressiva/frätande gaser och ångor
  • Ren, 100 % oljefri drift
Specifikationer
Max. Vakuum 6 Mbar abs.
Kontrollera Integrerad rotationshastighetskontroll
Motortyp DC-B
Amperage 0,35 till 0,66 A
Certifikat och efterlevnad NRTL-certifiering, TUV, enligt UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, nr 61010-1. Certifikat nr. U8 045055 0021 Rev 00. Direktiven inkluderar: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Mått (L x B x H) 163 x 220 x 259 mm
Material PTFE/TFM-huvuden, PTFE-belagda membran och FFPM-ventiler
Modell N 820 G
Pluggtyp EU/Storbritannien
Produktlinje LABOPORT
Temperatur (engelska) Max. 40 °C
Flödeshastighet 20 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 220 mm
Total längd (engelska) 259 mm
Total bredd (engelska) 163 mm
Pumptyp Membran gaspump
Kapslingsklassificering IP30
Antal pumphuvuden 2
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständiga
Temperatur (engelska) Min 5 °C
Användningsområden Avgasning
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 2
Maximalt tryck 0,1 bar G
Spänning 100 till 240 V