Läs mer
KNF LABOPORT™-vakuumpumpsystem SC 820 G och SC 840 G, fjärrstyrda
Modell:
SC 820 G
SC 840 G
Flödeshastighet:
20 l/min
34 l/min
Vikt (metrisk):
13,35 kg
15,75 kg
Beskrivning
- Kemikaliebeständigt vakuumpumpsystem bestående av kemikaliebeständiga membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan, högpresterande kondensor på trycksidan och fjärrstyrd vakuumkontroller.
- Idealisk för rotationsindunstning och andra tillämpningar där kontroll av vakuumnivån är viktig.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 6 Mbar |
| Kontrollera | Fjärrkontrollerad vakuumkontroller |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Inkluderar | Membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan, högpresterande kondensor på trycksidan och vakuumkontroller |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Mått (L x B x H) | 347 x 260 x 416 mm |
| Beskrivning | LABOPORT™-vakuumpumpsystem SC 820 G |
| Material | PTFE, FFPM |
| Modell | SC 840 G |
| Pluggtyp | Över hela världen |
| Visa mer |