Läs mer
KNF LABOPORT™-vakuumpumpsystem SC 820 G och SC 840 G, fjärrstyrda
Produktkod. p-7240782
Change view
Modell:
SC 820 G
SC 840 G
Flödeshastighet:
20 l/min
34 l/min
Vikt (metrisk):
13,35 kg
15,75 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Flödeshastighet Vikt (metrisk)
17708514 SC 820 G 20 l/min 13,35 kg
17718514 SC 840 G 34 l/min 15,75 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17708514 Leverantör KNF Leverantörsnummer 329849/338082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LABOPORT™-vakuumpumpsystem är ett kemikaliebeständigt vakuumpumpsystem som består av membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan, högpresterande kondensor på trycksidan och vakuumkontroller.
  • Kemikaliebeständigt vakuumpumpsystem bestående av kemikaliebeständiga membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan, högpresterande kondensor på trycksidan och fjärrstyrd vakuumkontroller.
  • Idealisk för rotationsindunstning och andra tillämpningar där kontroll av vakuumnivån är viktig.
Specifikationer
Max. Vakuum 6 Mbar
Kontrollera Fjärrkontrollerad vakuumkontroller
Motortyp Borstlös DC
Inkluderar Membranvakuumpump, bottenplatta, separator på sugsidan, högpresterande kondensor på trycksidan och vakuumkontroller
Certifikat och efterlevnad CE
Mått (L x B x H) 347 x 260 x 416 mm
Beskrivning LABOPORT™-vakuumpumpsystem SC 820 G
Material PTFE, FFPM
Modell SC 820 G
Pluggtyp Över hela världen
Vikt (metrisk) 13,35 kg
Produktlinje LABOPORT
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flödeshastighet 20 l/min
För användning med Gaser och ångor
Frekvens 50/60Hz
Total höjd (engelska) 416 mm
Total längd (engelska) 347 mm
Total bredd (engelska) 260 mm
Pumptyp Vakuumsystem
Kapslingsklassificering IP30
Antal pumphuvuden 2
Oljekapacitet Oljefri
Användningsområden Destillering
Antal etapper 2
Maximalt tryck 0,1 bar
Spänning 110/240 V
Kvantitet 1 st.
Djup (engelska) 260 mm