Läs mer
Bochem™ Laboral PVC-belagd standard retortklämma
Produktkod. 10380341
Change view
Diameter (metrisk):
15 till 65 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10380341 15 till 65 mm
1 options
Produktkod. 10380341 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer B08257658
I lager
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Stativklämma
Material Laboral, PVC
Diameter (metrisk) 15 till 65 mm
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (metrisk) Insida 15 till 65 mm