Läs mer
Buerkle™ Laboratorieflaska PET Steril
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Beskrivning
- Steril SAL 10-3 (enl ISO 11137)
- PET kristallklart
- Med manipuleringssäker stängning (HDPE)
- Med ingjuten upphöjd gradering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PET |