Läs mer
Buerkle™ Laboratoriehink
Produktkod. 10358722 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10358722 15 l Varje
10493342 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10358722 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23060015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriehink för transport, dekantering och blandning. Säker tömning med bred pip. Handtag av metall.
  • PE, vit
  • Med innehållsskala, gradering 1000 ml
  • Med pip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 15 l
Material Polyeten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,96 gal.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 320 mm
Diameter (metrisk) Yttre 320 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Handtagsmaterial Metall
Höjd (metrisk) 340 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st