Beskrivning
- PE, vit
- Med innehållsskala, gradering 1000 ml
- Med pip
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Examen | 1000 mL |
| Material | Polyeten |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,64 gal. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 290 mm |
| För användning med (utrustning) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Handtagsmaterial | Metall |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Visa mer |