Läs mer
Bochem™ Laboratorievagn med tre hyllor
Produktkod. 12601915
Change view
Mått (L x B):
900 x 600 mm (med hjul och handtag)
Produktkod. Mått (L x B)
12601915 900 x 600 mm (med hjul och handtag)
1 options
Produktkod. 12601915 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11431
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Flytta och lagra laboratorieprover, utrustning och diverse föremål bekvämare runt labbet med Bochem™ Laboratorievagn. Två hjul har fotbromsar för ökad stabilitet.
  • Tre hyllor
  • Rostfritt stål
  • Max 75 kg last (25 kg per platta)
  • Handtag på vardera sidan av vagnen
  • Låsande hjul för ökad stabilitet
Specifikationer
Mått (L x B) 900 x 600 mm (med hjul och handtag)
Beskrivning Laboratorievagn/vagn
Mått (L x B x H) 830 x 510 x 940 mm
För användning med (applikation) Förvaring eller transport
Höjd (metrisk) 940 mm
Håller 75 kg
Längd (metrisk) 830 mm
Låsmekanism Fotbroms
Material Rostfritt stål
Antal hjul 4
Antal hyllor 3
Hjultyp Hjul
Bredd (metrisk) 510 mm