Läs mer
Grant Instruments Laboratoriecentrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30274324
Kapacitet:
8 x 50 ml
Produktkod. 30274324
Brand: Grant Instruments LMC56 UK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modern bänk, låghastighets laboratoriecentrifug designad för bekväm sedimentering, centrifugering och insamling av prover
Våra centrifuger är designade för säkert arbete, enkelt underhåll och brett användningsområde i medicinska, biokemiska, kemiska, industriella och andra typer av laboratorier.
Funktioner
  • Användarvänliga displayer visar inställda och faktiska värden.
  • Säker analysprestanda inklusive skyddande metallhölje och metalllock, automatisk obalansavstängning och locklås under centrifugering ger säker drift vid alla hastigheter.
  • Rotorobalans automatisk diagnostik (nödstopp, obalansindikering).
  • Automatisk rotordetektion med aktiv varvtalsbegränsning.
  • Maxhastighet 6 000 rpm.
  • Brett utbud av tillbehörsrotorer och adaptrar.
  • Förbättrad kammare för att minska provuppvärmningen under centrifugering.
  • Olika accelerations- och retardationslägen, inklusive retardationsläge med avstängd forcerad bromsning.
  • Möjlighet att ställa in hastigheten både i varv per minut och med relativ centrifugalkraft.
  • Det ger drift med rör, blodinsamlingssystem, gelkort, mikrotest och ELISA tallrikar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerationstid 280 rpm/sek.
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Monterad membrankontroll
Kapacitet 8 x 50 ml
Max. RCF 3,750 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Kylt Nej
Visa LCD
Drivsystem Borstlös, direkt
Inkluderar LMC-56
Material Stål, rostfritt
Modell LMC-56
Bullernivå 65 dB
Kvantitet 1 st
Rotor ingår Nej
Körtid 1 till 90 min. eller non-stop
Timer 1 till 90 min.
Typ Universal Centrifuge
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) Exteriör 480 x 560 x 315 mm
Längd (engelska) Exteriör 19 tum
Längd (metrisk) Exteriör 480 mm
Bredd (engelska) Exteriör 22 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 560 mm
Höjd (engelska) Exteriör 12,4 tum
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 23,6 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 315 mm
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 600 mm
Djup (engelska) 19 tum
Djup (metriskt) 480 mm
Nettovikt 16.5 kg
Spänning 230 V
Wattal 320 W
Amperage 1,39 A
Frekvens 50/60 Hz
Användning av laboratorium/renrum Ja
Pluggtyp UK