Läs mer
Grant Instruments Laboratoriecentrifug
Beskrivning
Våra centrifuger är designade för säkert arbete, enkelt underhåll och brett användningsområde i medicinska, biokemiska, kemiska, industriella och andra typer av laboratorier.
Funktioner
- Användarvänliga displayer visar inställda och faktiska värden.
- Säker analysprestanda inklusive skyddande metallhölje och metalllock, automatisk obalansavstängning och locklås under centrifugering ger säker drift vid alla hastigheter.
- Rotorobalans automatisk diagnostik (nödstopp, obalansindikering).
- Automatisk rotordetektion med aktiv varvtalsbegränsning.
- Maxhastighet 6 000 rpm.
- Brett utbud av tillbehörsrotorer och adaptrar.
- Förbättrad kammare för att minska provuppvärmningen under centrifugering.
- Olika accelerations- och retardationslägen, inklusive retardationsläge med avstängd forcerad bromsning.
- Möjlighet att ställa in hastigheten både i varv per minut och med relativ centrifugalkraft.
- Det ger drift med rör, blodinsamlingssystem, gelkort, mikrotest och ELISA tallrikar.
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerationstid | 280 rpm/sek. |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Controllertyp | Monterad membrankontroll |
| Kapacitet | 8 x 50 ml |
| Max. RCF | 3,750 x g |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| Kylt | Nej |
| Drivsystem | Borstlös, direkt |
| Inkluderar | LMC-56 |
| Material | Stål, rostfritt |
| Visa mer |