Läs mer
Miele Professional™ Labbdiskmaskin PG 8583 WW APD LD
Handla allt Miele Produkter
:
Modell: 8583; rostfritt stål; matningspump för AD-vatten; vätskedispensering
Description
- Värmepump med variabel hastighet
- EcoDry via patenterad AutoOpen-funktion
- Optimal rengöringsprestanda
- Optimalt tvätttryck
- Låga förbrukningsvärden
- Korta batchtider
- Sprickfritt tvättskåp
- Övervakning av sprutarmstryck
- Sprutarmsövervakning
- Varmvattenanslutning
- De-min. vattenanslutning
- Vätskedispensering
- Konduktivitetsövervakning
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Fristående eller inbyggd |
| Material | Rostfritt stål |
| Flödeshastighet | 500 l/min. |
| Certifikat och efterlevnad | IP-säkerhetsklass enligt EN 60529: IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, RoHS-direktiv 2011/65/EU, c CSA us |
| Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. | 70 °C |
| Djup (metriskt) | 600 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 474/520 x 530 x 520 mm |
| Höjd (metrisk) | 835 mm |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Elektriska krav | 3 AC 208V 60HZ |