Läs mer
Laboratoriekvalitetsvatten, Waternation
Product Code. 30130298 Shop All Waternation Medical Division Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30130298 10 x 100 mL
30130302 10 x 500 mL
30130306 6 x 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30130298 Supplier Waternation Supplier No. MLG4100/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.70 SEK
    171.97 SEK / 1 L
    Save 115.73 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Laboratoriekvalitetsvatten är typ 1A Analarvatten. Partikelfri och uppfyller kraven för ASTM D1193-06.
  • Färdig att använda
  • Inga kemiska tillsatser
  • Batchspårbarhet
  • Intyg om överensstämmelse och analys
  • Minska dyra testmisslyckanden på grund av föroreningar
  • Hög prestanda
  • Hög noggrannhet
  • Undertryck vattenbildande bireaktioner
  • Ge konsekvent prestanda över många exempeltyper
MLG-serien, en omfattande svit med fem högkvalitativa rent vatten, i olika storlekar, allt från enkla avjoniserade till molekylärbiologiska kvaliteter, som passar de flesta användningsområden för rent vatten.
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifications
pH 7
Konduktivitet <0.1 μS/cm
Kvalitet Lab
Förpackning PET Plastflaska
Analyscertifikat Yes
Kvantitet 10 x 100 mL
För användning med (applikation) Kromatografi, HPLC, spåranalys, Spectro Fotografi, Elektrofores