Läs mer
ZVG™ Laboratorie- och hygienservetter
Produktkod. 17813675
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17813675 Vitt
1 options
Produktkod. 17813675 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1651500
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa laboratorie- och hygienservetter gjorda av 100 % cellulosa är ultramjuka för känsliga applikationer och kommer i en praktisk dispenserlåda.
Dessa dubbla lager zetBox™ laboratorie- och hygienservetter är absorberande, luddfria och ultramjuka. De är idealiskt lämpade för tvättställ på exklusiva hotell och restauranger, såväl som i industriella och kommersiella miljöer, tack vare deras bekväma dispenserlåda.
  • Tillverkad av 100% cellulosa
  • För känsliga applikationer
Specifikationer
Produkttyp Torkar
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 21 cm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (metrisk) 22 cm
Material Syntetfiber
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 30 lådor med 150 våtservetter st.
Lager 2-ply