Läs mer
Fisherbrand™ Laboratorieuttag
Produktkod. 11517023 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
40 till 145 mm (toppplatta)
50 till 270 mm (toppplatta)
60 till 450 mm (toppplatta)
Längd (metrisk) bas:
110 mm
170 mm
280 mm
Bredd (metrisk) bas:
100 mm
160 mm
260 mm
Kapacitet (metrisk):
15 kg
25 kg
35 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Längd (metrisk) bas Bredd (metrisk) bas Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11517023 60 till 450 mm (toppplatta) 280 mm 260 mm 35 kg Varje
11597013 40 till 145 mm (toppplatta) 110 mm 100 mm 15 kg Varje
11507023 50 till 270 mm (toppplatta) 170 mm 160 mm 25 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11517023
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt höjdjustering genom att vrida på en ratt. Fisherbrand™ Laboratoriedomkrafter är tillverkade av aluminiumlegering med en lyftskruv i rostfritt stål.
  • Plastknopp styr saxlyftmekanismen
  • Båda plattorna kan användas som bas
  • Finns i en rad plattdimensioner
Specifikationer
Material Aluminium
Höjd (metrisk) 60 till 450 mm (toppplatta)
Längd (metrisk) bas 280 mm
Bredd (metrisk) bas 260 mm
Kapacitet (metrisk) 35 kg
Inkluderar Rostfritt stål Lyftskruv
Produkttyp Laboratorielyft
För användning med (utrustning) 12 mm dia. Stödstång
Kvantitet 1 st