Läs mer
Fisherbrand™ Laboratorieuttag
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
40 till 145 mm (toppplatta)
50 till 270 mm (toppplatta)
60 till 450 mm (toppplatta)
Längd (metrisk) bas:
110 mm
170 mm
280 mm
Bredd (metrisk) bas:
100 mm
160 mm
260 mm
Kapacitet (metrisk):
15 kg
25 kg
35 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 60 till 450 mm (toppplatta) |
| Längd (metrisk) bas | 280 mm |
| Bredd (metrisk) bas | 260 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 35 kg |
| Inkluderar | Rostfritt stål Lyftskruv |
| Produkttyp | Laboratorielyft |
| För användning med (utrustning) | 12 mm dia. Stödstång |
| Kvantitet | 1 st |