Läs mer
Cytiva Laboratoriegrenrörskopplingsanordning
Beskrivning
- Lab-grenröret är utformat för flexibilitet och minskning av korskontaminering
- Laboratoriets grenrör har utbytbara adaptrar för de flesta trattar och en kopplingsanordning för att dubbla testkapaciteten samtidigt som det möjliggör sterilisering i standardautoklaver
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Sterilitet | Icke-steril |