Läs mer
Cytiva Laboratoriegrenrör förlängd adapter för stopp nr 8
Beskrivning
- Lab-grenröret är utformat för flexibilitet och minskning av korskontaminering
- Laboratoriets grenrör har utbytbara adaptrar för de flesta trattar och en kopplingsanordning för att dubbla testkapaciteten samtidigt som det möjliggör sterilisering i standardautoklaver
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Nummer 8 propp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 3/Pk. |
| Typ | Förlängd standardadapter |