Läs mer
Cytiva Laboratoriegrenrör reserv O-ringsats
Produktkod. 17164431
:
Fluorocarbon Elastomer
Produktkod. 17164431
Brand: Cytiva 4878
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplett ersättningssats för o-ring för mikrobiologigrenrör.
  • Lab-grenröret är utformat för flexibilitet och minskning av korskontaminering
  • Laboratoriets grenrör har utbytbara adaptrar för de flesta trattar och en kopplingsanordning för att dubbla testkapaciteten samtidigt som det möjliggör sterilisering i standardautoklaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Fluoroelastomer
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 11/Pk.
Kvantitet 1 sats