Läs mer
Cytiva Laboratoriegrenrör Standard ändlock
Produktkod. 17174441
:
För användning med Laboratory Manifold
Produktkod. 17174441
Brand: Cytiva 4899
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsändlock för mikrobiologigrenrör.
  • Lab-grenröret är utformat för flexibilitet och minskning av korskontaminering
  • Laboratoriets grenrör har utbytbara adaptrar för de flesta trattar och en kopplingsanordning för att dubbla testkapaciteten samtidigt som det möjliggör sterilisering i standardautoklaver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Laboratoriegrenrör
Sterilitet Sterila