Läs mer
Epredia™ Laboratory Marking Pen, Secureline Marker II
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Laboratoriemärkningspenna
Secureline Marker II
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Resistant to common laboratory solvents (water, 10% neutral buffered formalin, alcohol)
- Extra fine point for precise writing
- Non-sterile
- Not made with natural rubber latex
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratoriemärkningspenna |
| Färg | Black |
| Kvantitet | 10/Pk. |