Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel degellock
Produktkod. 11419589 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11419589
Brand: Nickel Electro™ 51
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal framgång med lock till degeln i nickel under uppvärmningsprocessen och förhindrar risken för att hett material stänker ut ur en öppen degel. I fusioner där zirkonium eller andra metaller inte kan användas, Clifton™ Nickel degellock är det idealiska alternativet.
  • Ger ett skydd till deglar
  • Förhindrar risken att hett material stänker ut ur den öppna degeln under uppvärmningsprocessen
  • Locket kan enkelt tas av med antingen rostfritt stål eller nickel laboratorietång
  • Bildar en tätt vidhäftande oxidfil mellan 400 °C och 600 C °i oxiderande atmosfärer
  • Nickel effektivt för användning i fusioner där zirkonium eller andra metaller inte kan användas
Specifikationer
Material Nickel
Max. Temperatur (metrisk) 350 °C
Kvantitet Varje
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Produkttyp Laboratoriedegellock